Learn More
Cole Parmer™ Economical Polypropylene Graduated Cylinder
Codice prodotto. 15787968 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Capacità (sistema metrico):
10 mL
50 mL
100 mL
Codice prodotto. 15787968
Marca: Cole Parmer™ 0613772
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polypropylene (PP) cylinders offer very good chemical resistance.
  • Meet ISO Standard 6706.
  • Calibrated to contain for measuring final volumes.
  • Molded graduations for durability.
  • Polypropylene construction provides very good chemical resistance.
Specifica
Materiale Polypropylene
Certificazione/Conformità ISO Standard 6706