Learn More
Cole Parmer™ Economical Polypropylene Graduated Cylinder
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Meet ISO Standard 6706.
- Calibrated to contain for measuring final volumes.
- Molded graduations for durability.
- Polypropylene construction provides very good chemical resistance.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Certificazione/Conformità | ISO 6706 |
| Calibrazione | To Contain |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Forma | Round |
| Base Type | Esagonale |
| Tipo | Cilindro graduato |