Learn More
Fisherbrand™ Plain Economy PTFE Stir Bar
Codice prodotto. 11587572 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 mm
25 mm
40 mm
50mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
8mm
8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) unitSize
11587572 12 mm 3 mm pezzi 10
11785134 25 mm 8 mm pezzi 100
11597572 25 mm 8 mm pezzi 10
11517582 50mm 8mm pezzi 10
11775134 12 mm 3 mm pezzi 100
11507582 40 mm 8 mm pezzi 10
10373692 40 mm 8 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11587572
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides stable stirring action. The plain economy PTFE magnetic stir bar work within a wide range of conditions, low prices from high-volume manufacturer.
Agitazione costante. L'ancoretta di agitazione magnetica liscia in PTFE Economy funziona nelle più svariate condizioni e ha prezzi ridotti grazie alla produzione in volumi elevati.
  • Ancoretta per agitatore magnetico, stabile, per impieghi generici
  • Smooth, round profile for a wide variety of applications
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Diametro (sistema imperiale) 0,125 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Lunghezza (sistema imperiale) 0,5in.
Rivestimento PTFE
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 12 mm
Materiale Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE
Quantità Confezione da 10
Tipo Stir Bar