Learn More
Fisherbrand™ Plain Economy PTFE Stir Bar
Codice prodotto. 11785134 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 mm
25 mm
40 mm
50mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
8mm
8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 100
Codice prodotto. 11785134
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides stable stirring action. The plain economy PTFE magnetic stir bar work within a wide range of conditions, low prices from high-volume manufacturer.
Agitazione costante. L'ancoretta di agitazione magnetica liscia in PTFE Economy funziona nelle più svariate condizioni e ha prezzi ridotti grazie alla produzione in volumi elevati.
  • Ancoretta per agitatore magnetico, stabile, per impieghi generici
  • Smooth, round profile for a wide variety of applications
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Quantità Confezione da 10