Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spill Tray
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
20 gal.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Made of 100% recycled polyethylene, these eco-friendly spill trays will not rust or corrode. Raised rib bottom adds rigidity and keeps contents out of spills—perfect for pouring and filling applications. Rated for service temperatures between –30° to +120°F (–34° to +49°C).
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Capacità (sistema imperiale) | 20 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 76 L |
| Materiale | Polyethylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Small-scale spill control |
| Dimensioni (L x P x A) | 584 x 1207 x 140mm (23 x 47.5 x 5.5 in.) |