Learn More
Socorex™ Puntali a siringa Ecostep
Codice prodotto. 15500754
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 50 a 500 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 15500754
Marca: Socorex™ 316.050.9
Solo null disponibili
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 50 a 500 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Accuracy Da <±0.8 a <±0.5%
Materiale Polipropilene