Learn More
Bel-Art™ Cucchiaio per campionamento in carta monouso SP EcoTensil™ Scienceware™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15641125 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12.7 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 416
I cucchiai EcoTensil™ non sono destinati alla misurazione di quantità esatte di materiali.
Codice prodotto. 15641125
Marca: Bel-Art™ H367401030
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I cucchiai EcoTensil™ non sono destinati alla misurazione di quantità esatte di materiali.
Per il campionamento e il recupero di materiali in laboratorio. Il cucchiaio per campionamento monouso in carta EcoTensil™ può essere conservato piatto e, all'occorrenza, diventare un cucchiaio funzionale semplicemente ripiegandolo.
  • Rivestimento per resistere a polveri, gel e semisolidi
  • Materiale utilizzato e ingombro ridotti dal 50 al 90% rispetto ai cucchiai in plastica
  • Compostabili (ASTM D6868) e riciclabili
  • Utilizzabili come navicelle di pesata
Specifica
Quantità 416 / pacchetto
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma Spoon
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Colore Bianco
Monouso
Product Type Cucchiaio per campionamento monouso in carta
Lunghezza (sistema imperiale) 5 pollici
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in
Larghezza (sistema metrico) 3.8 cm
Larghezza (sistema metrico) lama 3.8 cm
Dimensioni (L x P) 12.7 x 3.8 cm (5 x 1.5 in)
Materiale Carta monouso
Lunghezza (sistema metrico) 12.7 cm