missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ECRG4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA538791
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
| ECRG4 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| C2orf40 | |
| ECRG4 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 84417 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 1 mg/mL | |
| Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| Q9H1Z8 | |
| C2ORF40 | |
| A synthetic peptide derived from the internal region of human ECRG4 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto