Learn More
Edaravone, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 30001426
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. 30001426
Marca: Tocris Bioscience 0786/50
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Anti-ischemic and antioxidant
A radical scavenger and antioxidant which is able to protect against the effects of ischemia, probably by inhibiting the lipoxygenase system. Protects against MPTP-induced neurotoxicity. Inhibits autophagy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Edaravone
CAS 89-25-8
Formula molecolare C10H10N2O
Quantità 50 mg
Sinonimo edaravone, 3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, norphenazone, radicut, 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, developer z, methylphenylpyrazolone, norantipyrine, c.i. developer 1, phenylmethylpyrazolone
InChI Key QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN(C(=O)C1)C2=CC=CC=C2
IUPAC Name 5-methyl-2-phenyl-4H-pyrazol-3-one
Molecular Weight (g/mol) 174.203
PubChem CID 4021
ChEBI CHEBI:31530
Peso formulazione 174.2
Percent Purity >99%