Learn More
EDC3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | EDC3 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.23 mg/mL |
| Applicazioni | Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16816134
|
Proteintech
16486-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16806134
|
Proteintech
16486-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene encodes a protein that is important in mRNA degradation. The encoded protein is a component of a decapping complex that promotes efficient removal of the monomethylguanosine (m7G) cap from mRNAs, as part of the 5′ to 3′ mRNA decay pathway. Mutations in this gene have been identified in human patients with an autosomal recessive form of intellectual disability.Specifica
| EDC3 | |
| Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Q8K2D3, Q96F86 | |
| 315708, 353190, 80153 | |
| EDC3 Fusion Protein Ag9608 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| EDC3 |
| 0.23 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| EDC3, hYjeF_N2, LSM16, LSM16 homolog, YJDC, YjeF_N2, YJEFN2 | |
| Edc3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |