Learn More
Ansell EDGE™ 14-663 Certified PVC-Coated Chemical Resistant Gloves - Gauntlet Cuff
Codice prodotto. 16649103
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 16649103
Marca: Ansell 14663110
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Guanto con rivestimento in PVC, resistente alle sostanze chimiche, di alta qualità, certificato CE
  • La gamma EDGE offre una flessibilità maggiore di quella di altri modelli nella sua categoria
  • Il miglior rapporto costo/qualità oggi in un guanto di PVC
  • Abbina alla resistenza meccanica l'eccellente protezione contro numerose sostanze chimiche
  • Finitura antiscivolo su palmo, dita e dorso della mano, per una presa migliore sugli oggetti bagnati
  • Protegge anche contro gli agenti biologici
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant
Applicazioni Industrial
Colore Blue
Finitura esterna Fully Textured
Latex Free Yes
Materiale PVC
Product Type Protective Gloves
Size 11
EN388 Standard 3121A
EN ISO 374-1 Type C
EN ISO 374 - 5 Yes
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Serie 14-663
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 360 mm