Learn More
Ansell EDGE™ 14-663 Certified PVC-Coated Chemical Resistant Gloves - Gauntlet Cuff
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- La gamma EDGE offre una flessibilità maggiore di quella di altri modelli nella sua categoria
- Il miglior rapporto costo/qualità oggi in un guanto di PVC
- Abbina alla resistenza meccanica l'eccellente protezione contro numerose sostanze chimiche
- Finitura antiscivolo su palmo, dita e dorso della mano, per una presa migliore sugli oggetti bagnati
- Protegge anche contro gli agenti biologici
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Applicazioni | Industrial |
| Colore | Blue |
| Finitura esterna | Fully Textured |
| Latex Free | Yes |
| Materiale | PVC |
| Product Type | Protective Gloves |
| Size | 8 |
| EN388 Standard | 3121A |
| EN ISO 374-1 | Type C |
| Vedi altri risultati |