Learn More
Hanna Instruments™ Edge™ pH Electrode
Click to view available options
Intervallo di pH:
0 to 13
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
HI10430 digital, glass refillable, conical point, Hanna Instruments
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | 3.5 mm |
| Tipo | pH Electrode |
| Riferimento interno | Ag/AgCl |
| Giunzione | Ceramic, Double |
| Materiale | Glass Body |
| Intervallo di pH | 0 to 13 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | -5°C to +100°C |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 1 m |