Learn More
Epredia™ Edge-Rite™ Disposable Microtome Blades
Codice prodotto. 12688066 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Profilo:
High
bassa
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 12688066
Marca: Epredia™ 4275H
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Experience consistent quality from blade to blade and sample to sample with Epredia™ Edge-Rite™ disposable microtome blades.
  • Surgical-grade steel
  • High- and low-profile blades are specially coated to increase longevity and optimize section quality
Low profile blades:
  • Blades are 20% thicker than traditional blades to increase knife edge stability, which allows for excellent ribboning and facilitates usage in cryostats
  • Blades are 5% longer, allowing for more sections per blade
  • Blades fit any low-profile blade holder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Disposable Microtome Blade
Profilo High
Materiale Surgical-grade Steel