Learn More
Contec™ Testine per mocio sterili Edgeless™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4903613 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Sterili
Descrizione:
Testina per mocio sterile Edgeless
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 16420111
Marca: Contec™ ELMOP IR
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Realizzate da un tubo continuo di tessuto a maglia in 100% poliestere resistente e durevole. Le testine per mocio sterili Edgeless™ sono avvolte ad anello per formare fasce tubolari che non si distruggono, non si rompono né si deteriorano, eliminando la contaminazione.
Il sistema di pulizia Edgeless™ Contec™ è il sistema di pulizia del pavimento più pulito per ambienti critici. Il sistema è progettato per le industrie dei semiconduttori, farmaceutiche, biotecnologiche e dei dispositivi medici per la pulizia dei laboratori e delle aree di lavorazione. Le testine per mocio sono progettate per soddisfare le esigenze di pulizia per uso generale in ambienti di classe ISO 3 o meno critici e sono disponibili in un’ampia varietà di modelli per soddisfare le diverse esigenze di pulizia. Completano il sistema i manici, i telai, gli adattatori e i secchi Edgeless™ o QuickConnect™, disponibili separatamente.
  • I filamenti del mocio incapsulano i liquidi per il massimo assorbimento; generano livelli di particolato ed estraibili significativamente inferiori rispetto ai tradizionali moci in cotone o nylon
  • Sterilità convalidata con un livello di garanzia della sterilità di 10-6 secondo le linee guida AAMI/ISO (certificati di sterilità disponibili)
  • Testine per mocio lavate e confezionate in una camera bianca di classe ISO 4
  • Resistenti a sostanze chimiche, muffe e funghi
  • La struttura attorcigliata ad anello permette di eliminare i bordi tagliati e consente una migliore pulizia
  • Le fasce posteriori migliorano il controllo e consentono una facile pulizia attorno alle gambe e alle ruote delle apparecchiature
  • Disponibile in tre modelli:
    • Originale
    • I filamenti testurizzati attorcigliati aumentano la capacità assorbente
    • Struttura testurizzata: trattiene più liquido per pulire aree più grandi; dura fino a 10 volte più a lungo rispetto ai moci tradizionali; è dotata di fasce posteriori colorate per la segregazione dell’area per ridurre al minimo la contaminazione incrociata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Testina per mocio
Codice colore Bianco
Sterilità Sterili
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Monouso Uso limitato
Descrizione Testina per mocio sterile Edgeless
Color-coded No
Materiale Poliestere