Learn More
Edrophonium chloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478476
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 16478476
Marca: Medchem Express HYB0882
MedChemExpress Edrophonium chloride is a readily reversible acetylcholinesterase inhibitor; prevents breakdown of the neurotransmitter acetylcholine and acts by competitively inhibiting the enzyme acetylcholinesterase, mainly at the neuromuscular junction.
Edrophonium chloride is a readily reversible acetylcholinesterase inhibitor
Specifica
Materiale o nome chimico Edrophonium chloride
CAS 116-38-1
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H16ClNO
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (309.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+](C)(CC)C1=CC=CC(O)=C1.[Cl-]
Molecular Weight (g/mol) 201.69
Peso formulazione 201.69
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis