Learn More
EDTA disodium salt concentrate, For 1L standard solution, 0.1 M EDTA-Na2, for complexometry, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15655200 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 15655200
Marca: Honeywell-Fluka 380571EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
for 1L standard solution, 0.1 M EDTA-Na2, for complexometry
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139-33-3
Formula molecolare C10H14N2Na2O8
Molecular Weight (g/mol) 336.21
Numero MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI Key ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
IUPAC Name disodium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetate
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt concentrate
Quantità 1 Pc.
Formula lineare [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Numero UN UN3265
Beilstein 3822669
Sinonimo ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
Peso formulazione 336.21g/mol
Imballaggio Ampoule