Learn More
EDTA disodium zinc salt tetrahydrate, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
:
25 kg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | EDTA disodium zinc salt tetrahydrate |
| CAS | 176736-49-5 |
| CAS max % | 1 |
| Formula molecolare | C10H20N2Na2O12Zn |
| Formula lineare | C10H12N2Na2O8Zn · 4H2O |
| Quantità | 25 kg |
| Sinonimo | Disodium zinc ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate; EDTA-Na2Zn |
| InChI Key | ZEVLVCFKKCNROJ-UHFFFAOYSA-J |
| SMILES | O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Zn++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
| IUPAC Name | zinc(2+) disodium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl}(carboxylatomethyl)amino)acetate tetrahydrate |
| Vedi altri risultati |