missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Edwardsiella Tarda Antibody (236/128), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-62540AF532
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Edwardsiella Tarda Monoclonal antibody specifically detects Edwardsiella Tarda in Bacteria samples. It is validated for ELISA
Specifica
| Edwardsiella Tarda | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| aracolobactrum anguillimortiferum, Edwardsiella anguillimortifera | |
| Native | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| ELISA | |
| 236/128 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Bacteria | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto