Learn More
Novus Biologicals™ EFCAB7 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Research Category | Neuroscience, Signal Transduction |
| Bersaglio | EFCAB7 |
| Sinonimo | DKFZp666D225, EF-hand calcium binding domain 7, EF-hand calcium-binding domain-containing protein 7, KIAA1799RP4-534K7.1 |
| Simbolo del gene | EFCAB7 |