missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Efinaconazole, MedChemExpress

Codice prodotto. 16466866
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16466866

Marca: Medchem Express HY15660

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Efinaconazole (KP-103) is a triazole antifungal agent and againsts T. mentagrophytes SM-110 and C. albicans ATCC 10231 with MICs of 0.0039 μg/mL and 0.00098 μg/mL, respectively. Efinaconazole has a potent in vitro activity against fungal pathogens including dermatophytes, Candida and Malassezia species.

Efinaconazole (KP-103) is a triazole antifungal agent and againsts T. mentagrophytes SM-110 and C. albicans ATCC 10231 with MICs of 0.0039 μg/mL and 0.00098 μg/mL, respectively. Efinaconazole has a potent in vitro activity against fungal pathogens including dermatophytes, Candida and Malassezia species.

Specifica

Materiale o nome chimico Efinaconazole
Forma fisica Solid
CAS 164650-44-6
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H22F2N4O
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo KP-103
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (287.03 mM)
SMILES C[C@@H](N1CCC(CC1)=C)[C@@](O)(C2=CC=C(F)C=C2F)CN3N=CN=C3
Molecular Weight (g/mol) 348.39
Peso formulazione 348.39
Percent Purity 99.36%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato