Learn More
Efinaconazole, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482807
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16482807
Marca: Medchem Express HY15660
MedChemExpress Efinaconazole (KP-103) is a triazole antifungal agent and againsts T. mentagrophytes SM-110 and C. albicans ATCC 10231 with MICs of 0.0039 μg/mL and 0.00098 μg/mL, respectively. Efinaconazole has a potent in vitro activity against fungal pathogens including dermatophytes, Candida and Malassezia species.
Efinaconazole (KP-103) is a triazole antifungal agent and againsts T. mentagrophytes SM-110 and C. albicans ATCC 10231 with MICs of 0.0039 μg/mL and 0.00098 μg/mL, respectively. Efinaconazole has a potent in vitro activity against fungal pathogens including dermatophytes, Candida and Malassezia species.
Specifica
Materiale o nome chimico Efinaconazole
Forma fisica Solid
CAS 164650-44-6
Colore White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H22F2N4O
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo KP-103
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (287.03 mM)
SMILES C[C@@H](N1CCC(CC1)=C)[C@@](O)(C2=CC=C(F)C=C2F)CN3N=CN=C3
Molecular Weight (g/mol) 348.39
Peso formulazione 348.39
Percent Purity 99.36%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.