Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eicosanoic acid, 98%
Codice prodotto. 10416730 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
Codice prodotto. 10416730
Marca: Thermo Scientific Chemicals 117720100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 506-30-9 | C20H40O2 | 312.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 506-30-9
Formula molecolare C20H40O2
Molecular Weight (g/mol) 312.54
Numero MDL MFCD00002755
InChI Key VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo arachidic acid, eicosanoic acid, arachic acid, n-eicosanoic acid, arachidinic acid, arachidate, eicosanoate, unii-pqb8mjd4rb, pqb8mjd4rb, n-eicosanoate
PubChem CID 10467
ChEBI CHEBI:28822
IUPAC Name icosanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Eicosanoic acid
Punto di fusione 74.0°C to 77.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 328.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)18CO2H
Quantità 10 g
Indice di Merck 15, 753
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: freely soluble in hot absolute alcohol, benzene,, chloroform and ether
Peso formulazione 312.52
Percent Purity 99%
Forma fisica Glistening Powder or Flakes