missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
eIF2A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
351.00€ - 686.00€
Specifica
| Antigene | eIF2A |
|---|---|
| Diluizione | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18456940
|
Novus Biologicals
NBP1-84879-25ul |
25ul |
351.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18275426
|
Novus Biologicals
NBP1-84879 |
0.1 mL |
686.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
eIF2A Polyclonal specifically detects eIF2A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifica
| eIF2A | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| EIF-2, EIF-2A, EIF2AEIF2, EIF-2alpha, eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 1 alpha, 35kDa, subunit 1 (alpha, 35kD ) | |
| EIF2A | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Chromatin Research, DNA Repair, Lipid and Metabolism, Translation Control, Unfolded Protein Response | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 83939 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:VLVIASTDVDKTGASYYGEQTLHYIATNGESAVVQLPKNGPIYDVVWNSSSTEFCAVYGFMPAKATIFNLKCDPVFDFGTGPRNA | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto