Learn More
Masterflex™ Eight-Channel Pump Head
Choose the six-roller head for greater flow rates or the eight-roller head for virtually pulse-less flow
1335.00€ - 1465.00€
Specifica
Include | eight Click’n’go™ minicartridges. |
---|---|
N. di canali | 8 |
Speed | 100 rpm |
Codice del prodotto | Marca | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12437430
|
Masterflex™
07623-00 |
32.5 mL/min. |
1335.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12447430
|
Masterflex™
07623-10 |
28.5 mL/min. |
1465.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Order optional mini-cartridges with adjustable occlusion to vary pressure each channel
- Easily remove or insert mini-cartridges without disturbing other channels
- Max pressure of 1.5 bar is achieved with pressure-lever cassettes only
- Click-n-go cassettes offer a max pressure of 1.0 bar.
Specifica
eight Click’n’go™ minicartridges. | |
8 | |
100 rpm |