Learn More
Eight elements solution - Ge, Hf, Mo Sb Sn, Te, W, Zr for ICP/MS 10mg/L, Fisher chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
50mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Eight Elements |
| Imballaggio | Bottle |
| Nomi componenti o analita | Ge,Hf,Mo,Sb,Sn,Te,W,Zr |
| Forma fisica | Liquid |
| Concentrazione | 10 mg/L |
| Tipo | ICP/MS Calibration Multi-element Standard Solution |
| Elemento | Ge, Hf, Mo, Sb, Sn, Te, W, Zr |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride |
| Quantità | 50 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Multi-element Standard Solution for ICP. 8 Components in HNO3 2%; HF 0.1% (MS 011)
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .