Learn More
UVP EL Lamps
Codice prodotto. 11738251
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11738251
Marca: UVP 95019902
Solo null disponibili
Specifica
Sorgente luminosa UV, White Light
Tensione 230 V
Wattage 8 W
Wavelength 302 nm
Amperaggio 0.16 A
Dimensioni (L x P x A) 376 x 97 x 64 mm
Requisiti elettrici 8 W, 230 V, 50/60 Hz
Altezza (sistema metrico) 64 mm
Hertz 50/60 Hz
Lunghezza (sistema metrico) 376 mm
Modello EL Series Lamp
Quantità confezione 1 Ea.
Larghezza (sistema metrico) 97 mm
Product Type UV Lamp