Learn More
UVP EL Lamps
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Sorgente luminosa | UV, White Light |
| Tensione | 230 V |
| Wattage | 8 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Amperaggio | 0.16 A |
| Dimensioni (L x P x A) | 376 x 97 x 64 mm |
| Requisiti elettrici | 8 W, 230 V, 50/60 Hz |
| Altezza (sistema metrico) | 64 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Lunghezza (sistema metrico) | 376 mm |
| Vedi altri risultati |