Learn More
UVP Lampada UV serie EL
Click to view available options
Modello:
UVL-24
UVL-26
UVLM-28
UVLS-24
UVLS-26
UVLS-28
UVM-16
UVM-57
UVS-16
UVS-28
Lunghezza (sistema metrico):
249 mm
302 mm
376 mm
378 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rugged design is excellent for high usage
- Lightweight for easy holding or place the lamp in the stand or cabinet for hands free operation
- Built-in reflector enhances UV illumination
Specifica
Specifica
| Wattage | 6 W |
| Wavelength | 302 nm |
| Colore | White |
| Dimensioni (L x P) | 302 x 96 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 302 mm |
| Modello | UVM-16 |
| Larghezza (sistema metrico) | 96 mm |
| Product Type | UV Lamp |