Learn More
UVP Lampada UV serie EL
Codice prodotto. 11758221
Click to view available options
Modello:
UVL-24
UVL-26
UVLM-28
UVLS-24
UVLS-26
UVLS-28
UVM-16
UVM-57
UVS-16
UVS-28
Lunghezza (sistema metrico):
249 mm
302 mm
376 mm
378 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11758221
Marca: UVP 95027902
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these lamps for laboratory and inspection applications. UVP™ EL Series UV Lamps are manufactured with a durable, extruded metal housing and scratch resistant powder paint.
  • Rugged design is excellent for high usage
  • Lightweight for easy holding or place the lamp in the stand or cabinet for hands free operation
  • Built-in reflector enhances UV illumination
Specifica
Wattage 6 W
Wavelength 365/254 nm
Colore White
Dimensioni (L x P) 302 x 96 mm
Lunghezza (sistema metrico) 302 mm
Modello UVLS-26
Larghezza (sistema metrico) 96 mm
Product Type UV Lamp