Learn More
Novus Biologicals™ EL4 Whole Cell Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Descrizione
The EL4 Whole Cell Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Tissue | EL4 |
| Quantità | 0.1 mg |
| Tampone di conservazione | Supplied in SDS sample buffer containing 5% Beta-mercaptoethanol. |
| Test di specificità | EL4 (T lymphocyte; Lymphoma) |
| Specie ospite | Human |
| Concentrazione | 2 mg/mL |
| Content And Storage | Store at −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |