Learn More
Elacestrant (S enantiomer), MedChemExpress
Codice prodotto. 16440398
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16440398
Marca: Medchem Express HY19822D
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
MedChemExpress Elacestrant S enantiomer (RAD1901 S enantiomer) is an low activity enantiomer of elacestrant. Elacestrant (RAD1901) is a selective and orally available estrogen receptor (ERR) degrader with IC50 values of 48 and 870 nM for ERα and ERβ, respectively.
Elacestrant S enantiomer (RAD1901 S enantiomer) is an low activity enantiomer of elacestrant. Elacestrant (RAD1901) is a selective and orally available estrogen receptor (ERR) degrader with IC50 values of 48 and 870 nM for ERα and ERβ, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Elacestrant (S enantiomer)
CAS 2309762-29-4
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C30H38N2O2
Quantità 5 mg
Sinonimo RAD1901 S enantiomer
SMILES OC1=CC=C2C[C@@H](C3=CC=C(OC)C=C3N(CC)CC4=CC=C(CCNCC)C=C4)CCC2=C1
Molecular Weight (g/mol) 458.63
Peso formulazione 458.63
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.