missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Elacestrant (S enantiomer), MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Descrizione
Elacestrant S enantiomer (RAD1901 S enantiomer) is an low activity enantiomer of elacestrant. Elacestrant (RAD1901) is a selective and orally available estrogen receptor (ERR) degrader with IC50 values of 48 and 870 nM for ERα and ERβ, respectively.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Elacestrant (S enantiomer) |
| CAS | 2309762-29-4 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C30H38N2O2 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | RAD1901 S enantiomer |
| SMILES | OC1=CC=C2C[C@@H](C3=CC=C(OC)C=C3N(CC)CC4=CC=C(CCNCC)C=C4)CCC2=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 458.63 |
| Peso formulazione | 458.63 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto