Learn More
Elacridar, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481926
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
Codice prodotto. 16481926
Marca: Medchem Express HY50879
MedChemExpress Elacridar is an orally active P-glycoprotein (Pgp) and breast cancer resistance protein (BCRP) inhibitor. Elacridar can be used to examine the influence of efflux transporters on drug distribution to brain and the research of cancer.
Elacridar is an orally active P-glycoprotein (Pgp) and breast cancer resistance protein (BCRP) inhibitor. Elacridar can be used to examine the influence of efflux transporters on drug distribution to brain and the research of cancer.
Specifica
Materiale o nome chimico Elacridar
CAS 143664-11-3
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C34H33N3O5
Quantità 500 mg
Sinonimo GF120918 GW0918 GG918 GW120918
Informazioni di solubilità DMSO : 5 mg/mL (8.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=CC=CC(C(NC(C=C3)=CC=C3CCN4CC(C=C(C(OC)=C5)OC)=C5CC4)=O)=C2NC6=C1C=CC=C6OC
Molecular Weight (g/mol) 563.64
Peso formulazione 563.64
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.