Learn More
Elaidic acid, 98%
Codice prodotto. p-7022187
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11402597
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14832.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Store cold | CAS: 112-79-8 | C18H34O2 | 282.468 g/mol
In human platelets incubated with arachidonic acid, elaidic acid inhibits HHT and HETE formation while inducing prostaglandin and thromboxane synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
In human platelets incubated with arachidonic acid, elaidic acid inhibits HHT and HETE formation while inducing prostaglandin and thromboxane synthesis.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Air Sensitive. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-79-8
Formula molecolare C18H34O2
Molecular Weight (g/mol) 282.468
Numero MDL MFCD00063954
InChI Key ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Sinonimo elaidic acid, trans-oleic acid, trans-9-octadecenoic acid, 9-octadecenoic acid, e-oleic acid, 9-octadecenoic acid, e, e-octadec-9-enoic acid, trans-elaidic acid, 9-octadecenoic acid, 9e, elaidinsaure
PubChem CID 637517
ChEBI CHEBI:27997
IUPAC Name (E)-octadec-9-enoic acid
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Elaidic Acid
Punto di fusione 41°C to 45°C
Punti di ebollizione 288°C (100 mm)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 1 g
Beilstein 1726543
Indice di Merck 14,3533
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 282.47
Percent Purity 98%
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Elaidic acid