Learn More
Thermo Scientific™ Elastase Inhibitor II
Codice prodotto. 15487009
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 15487009
Marca: Thermo Scientific™ J65641.MA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A potent irreversible inhibitor of human neutrophil elastase
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 10 mg
Descrizione White
Content And Storage -30°C to -10°C
Da utilizzare con (applicazione) A potent irreversible inhibitor of human neutrophil elastase
Formula molecolare C20H31ClN4O7
Peso formulazione 474.90g/mol
Sinonimo HNE Inhibitor; MeOSuc-AAPA-CMK
Sensibilità Moisture Sensitive
Solubilità Soluble in methanol or DMSO
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Solid