Learn More
Thermo Scientific™ Elastase Inhibitor II
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| Quantità | 10 mg |
| Descrizione | White |
| Content And Storage | -30°C to -10°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | A potent irreversible inhibitor of human neutrophil elastase |
| Formula molecolare | C20H31ClN4O7 |
| Peso formulazione | 474.90g/mol |
| Sinonimo | HNE Inhibitor; MeOSuc-AAPA-CMK |
| Sensibilità | Moisture Sensitive |
| Solubilità | Soluble in methanol or DMSO |
| Product Type | Signal Transduction Reagent |
| Vedi altri risultati |