Learn More
Mettler Toledo™ Detergente per elettrodi
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Size:
250 ml
Dimensione della confezione:
250mL
Descrizione
L'elettrodo per pH è il principale strumento per la misurazione del pH. È necessario prestare particolare cura e attenzione. La rimozione delle contaminazioni è necessaria prima che l'elettrodo possa essere nuovamente calibrato e utilizzato per un'altra misurazione.
Il risciacquo con acqua deionizzata non è sufficiente in caso di contaminazione da proteine (e altri componenti inorganici); in tal caso di consiglia l'uso di pepsina-HCl.
- Disponibile in pratico flacone con tappo a vite ed etichetta esaustiva
- SDS ed etichetta con informazioni conformi a GHS (Globally Harmonized System)
- Il tempo di trattamento è di circa 1 ora
Specifica
Specifica
| Colore | Clear, Colorless |
| Tipo | Detergente per elettrodi |
| Da utilizzare con (applicazione) | Removal of protein contamination and contamination by other inorganic compenonents from the diaphragm and other junctions of pH electrodes |
| Materiale | Pepsina/HCL |
| Intervallo di pH | 1 |
| Size | 250 ml |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Elettrodi per pH |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cleaning solution Pepsin / HCl
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Hydrochloric acid, Pepsin A