Learn More
Hanna Instruments™ Soluzione elettrolitica di riempimento
Codice prodotto. 11793639
Click to view available options
Giunzione:
Double
Single
Concentrazione:
3.5M KCl
3.5M KCl + AgCl
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 11793639
Marca: Hanna Instruments™ HI7071
Contiene 3.5 M KCl per elettrodi a doppia giunzione e 3.5 M + AgCl per giunzione singola. La soluzione di riempimento per elettrodi Hanna Instruments™ garantisce prestazioni di misurazione ottimali da un elettrodo ORP o pH a giunzione singola.
pH and ORP electrode fill solution that contains 3.5M KCl which is specifically made for double junction electrodes and 3.5M KCl + AgCl specifically for single junction electrodes
  • Convenient 30 mL bottles
  • Clearly marked bottle with expiration date and lot number
  • Four bottles of 30 mL 3.5M KCl (+ AgCl for single junction) electrolyte solution that ensures optimum measurement performance from your single junction pH or ORP electrode.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Concentrazione 3.5M KCl + AgCl
Tipo Soluzione elettroliti
Tipo di soluzione di riempimento Electrolyte
Giunzione Single
Quantità 4 Pack