Learn More
Mettler Toledo™ Electrolyte For Nitrogen Oxide Gas Sensitive Electrode
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
25mL
Descrizione
- Quantity: 50mL
Specifica
Specifica
| Colore | Colorless |
| Descrizione | Electrolyte f. nitrogen oxides NOx, 25mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Nitrogen Oxides Gas Sensitive Electrode |
| Tipo di soluzione di riempimento | Electrolyte |
| Imballaggio | 25 mL |
| Quantità | 50 mL |