Learn More
Electrolyte Solution, LiCl, Mettler Toledo™
Codice prodotto. 11982535 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Quantità:
6 Pk.
Dimensione della confezione:
180mL
Codice prodotto. 11982535
Marca: Mettler Toledo 51350088
Specifica
Punto di fusione ≤100°C
Colore Colorless
Descrizione LiCl 1M/EtOH electrolyte 6x30ml
pH 7
Forma fisica Liquid
Quantità 6 Pk.
Tipo di soluzione Electrolyte
Formulazione 90 to 95% Ethanol; Ethyl alcohol, 5 to 7.5% Lithium chloride , 1 to 2.5 butanone; Ethyl methyl ketone
Odore Alcoholic
Imballaggio 6x 30 mL
Pressione del vapore 58mbar
Informazioni di solubilità Water Soluble
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Electrolyte LiCl 1 mol/l in ethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethanol, Lithiumchlorid, butanone