Learn More
Macherey-Nagel™ Electronic Decapper
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For 11mm Aluminum Crimp Caps
For 20mm Aluminum Crimp Caps
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| N. per confezione | 1 Each |
| Tipo | Electronic Decapper |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For 11mm Aluminum Crimp Caps |