Learn More
BTX™ Electroporation Chambers: Petri Pulser Electrode
Click to view available options
Tipo di collegamento:
Banana Cables
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Immersion electrode for adherent cells in situ
- Works in 35 mm Petri dishes
- Fits single well of 6-well plate
Specifica
Specifica
| Formato | Reusable electroporation applicator for 6-well plates or 35 mm petri dishe |
| Da utilizzare con (applicazione) | Mammalian Cell Transfection, Gene Therapy, Protein or Drug Delivery, Plant/Yeast |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gemini X2, ECM 830, ECM 630, ECM 399, ECM 2001+ Generators |
| Materiale | Gold-plated |
| Linea di prodotti | BTX Electroporation |
| Product Type | Electroporation accessory |
| Tensione | 300 V |
| Descrizione | Petri Pulser |
| Tipo di campo | Homogenous |
| Lunghezza (sistema imperiale) elettrodo | 0.019 in. |
| Vedi altri risultati |