Learn More
Honeywell Safety Products™ Electrosoft Latex Class 2 Gloves
Codice prodotto. 12677583
Click to view available options
:
Size: 8,9,10,11
Codice prodotto. 12677583
Marca: Honeywell Safety Products™ 209192211
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Protect against electrical risks. Honeywell™ Electrosoft Latex Gloves Class 2 are long-lasting and anatomically shaped for easy application and removal.
  • For electrical work with a maximum voltage of 17000 Volts.
  • To be used with leather protectors for mechanical protection.
  • Insulating natural latex rubber glove.
  • Bi-color: black inside, beige outside.
  • Rolled edge.
  • RC Category.
  • Class 2.
  • Proof test voltage: 20,000V.
  • Anatomical shape for easy application/removal.
  • Durable.
  • High dielectric characteristics.
  • Good dexterity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colpo d'arco No
Certificazione/Conformità CE CATEGORY : III Irreversible risks. EN 60903-2003, CEI 903-2002, EC Category PPE 3, EC Certificate Number:7009, EC Attestation Number: 7009
Classificazione Class 2
Colore Beige, Black
Materiale Latex
Product Type Gloves
Size 11
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 2.3 mm
Da utilizzare con (applicazione) Electrical affiliated industry
Stile polso guanto Rolled
Lunghezza (sistema metrico) 41 cm
Tensione 17,000V