Learn More
Brady™ Etichette in poliimmide dissipativo elettrostatico (ESD)
Codice prodotto. 17828784
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.125 x 1.5 in.
0.187 x 1 in.
0.2 x 0.65 in.
0.25 x 0.25 in.
0.25 x 1.25 in.
0.25 x 1.5 in.
0.25 x 2 in.
0.375 x 0.375 in.
0.75 x 0.25 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Altezza (sistema metrico):
3.18 mm
4.75 mm
5.08 mm
6.35 mm
9.53 mm
19.05 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
pezzi 750
Codice prodotto. 17828784
Marca: Brady™ 174592
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il poliimmide dissipativo statico (B-717) resiste in ambienti di saldatura a onda e a vari lavaggi aggressivi per l’etichettatura pre-processo di schede e componenti elettronici.
  • Il poliimmide dissipativo statico (B-717) resiste in ambienti di saldatura a onda e a vari lavaggi aggressivi per l'etichettatura pre-processo di schede e componenti elettronici.
  • Il poliimmide bianco lucido per alte temperature ha un adesivo dissipativo statico e un liner di rilascio dissipativo statico
  • Valori di resistività superficiale rientranti nell'intervallo raccomandato per i materiali dissipativi da imballaggio ESD secondo lo standard ANSI/ESD S541-2008
  • UL Approved; conforme ai requisiti MIL-STD-202G, metodo 215K
  • Temperatura di utilizzo da -70 a 100°C (da -94 a 212°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-STD-202G, Method 215K Resistance to Solvents
Tipo di adesivo Static-dissipative
Rivestimento None
Colore White
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polyimide
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Circuit Board Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M710, BMP71
Senza lattice No
Quantità 100 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +572°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +300°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0042 in.
Spessore (sistema metrico) 0.107 mm
Dimensions (LxW) 0.25 x 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Altezza (sistema metrico) 6.35 mm
Alternate Part Number M7-2-717