Learn More
Techne™ Dri-Block™ Aluminum Heating Block Insert
Codice prodotto. 11702977
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11702977
Marca: Techne™ 3662072
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Precision-engineered aluminum heating blocks offer excellent temperature accuracy
  • Versatile range of interchangeable heating blocks work with many size sample tubes and plates
  • Heaters sold separately
Specifica
Descrizione Tapered wells
Materiale Alluminio anodizzato
No. of Places 72
Tipo Insert Block
Profondità (sistema imperiale) pozzetto 0.54 in.
Profondità (sistema metrico) pozzetto 13.8 mm
Diametro (sistema metrico) pozzetto 0.2 mL