Learn More
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Replacement Spare Heater Element
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Da utilizzare con | EMEA3/6/0100 |
| Tensione | 230 V |
| Wattage | 60w |
| Product Type | Replacement Spare Heater Element |
| Frequenza | 50 Hz |