Learn More
Cole-Parmer™ elements™ Modular Magnetic Stirring Unit
Codice prodotto. 16426629 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16426629
Marca: Cole-Parmer™ 8400382
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Completely customizable stirrer designed to optimize your stirring needs and workspace.
  • Attach up to 10 stir plates based on need
  • Simple touch and slide operation
  • LCD display with real time parameters
  • Corrosion-resistant glass stir top
  • Waterproof USB attachments
  • Specifica
    Speed 100 to 1500 rpm
    Posizioni di agitazione 1
    Materiale piastra superiore Glass
    Capacità 1 L
    Tensione 100/240 V
    Diametro (sistema imperiale) 3.75 in.
    Diametro (sistema metrico) 9.5 cm
    Dimensioni (L x P x A) 10.9 x 12.2 x 4 cm
    Frequenza 50/60 Hz
    Garanzia e offerta di assistenza 2 Year Warranty
    Descrizione Must be used along with the Control Unit
    Include Stir plate and USB cord.
    Temperature Range (Metric) 5°C to 40°C
    Temporizzatore Up to 9 hr.
    Tipo Multi-position Stirrer
    Peso di spedizione (sistema imperiale) 0.87 lb.
    Peso di spedizione (sistema metrico) 0.39 kg