Learn More
Multi 3 ions, 20mg/L of each Component, For Ion Chromatography, 0.1% NaOH matrix, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Multi 3 ions |
| Imballaggio | Bottle |
| Nomi componenti o analita | Bromates (BrO3-), Chlorates (ClO3-), Iodates (IO3) |
| Forma fisica | Liquid |
| Concentrazione | 20 mg/L of each Component |
| Tipo | Multi-component Standard Solution |
| Elemento | Bromates, Chlorates, Iodates |
| Solvent or Matrix | 0.1% NaOH |
| Quantità | 100 mL |