Learn More
Karl Hecht™ ELKA Round Bottom Test Tubes
Codice prodotto. 10277191
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
18 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10277191
Marca: Karl Hecht™ 42770057
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from clear AR-Glas™ soda glass.
  • Round bottom
  • With rim
  • Wall thickness of approx. 0.5mm
  • Diameter of approx. 18mm
  • Length of approx. 160mm
  • Provided in packs of 100
Specifica
Colore Clear
Lunghezza (sistema metrico) ∼160 mm
Materiale Vetro sodico calcico
Imballaggio 100/pk
Con bordo
Diametro (sistema metrico) interno Approx. 18 mm
Diametro (sistema metrico) 18 mm
Product Type Test Tube